Learn More
Tocris Bioscience™ UNC 1999
Potent and selective EZH2/EZH1 inhibitor
286.00€ - 1110.00€
Especificaciones
Pureza | >99% |
---|---|
Tipo de producto | UNC 1999 |
Peso molecular | 569.74 |
Inhibidores | UNC 1999 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
18779528
|
Tocris Bioscience™
4904/10 |
10 mg |
286.00€
10 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
18790929
|
Tocris Bioscience™
4904/50 |
50 mg |
1110.00€
50 miligramos |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Potent and SAM-competitive EZH2/EZH1 lysine methyltransferase inhibitor (IC50 values are 10 and 45 nM, respectively). Selective for EZH2/EZH1 over a panel of other methyltransferases and non-epigenetic targets. Reduces H3K27me3 levels in vitro. Prolongs survival of MLL-AF9 bearing mice. Orally bioavailable.Negative Control also available.
Especificaciones
>99% | |
UNC 1999 | |
569.74 | |
UNC 1999 |
Para uso exclusivo en investigación