Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Placa calefactora analógica de undergrad, 230 V
Temperatura de superficie precisa y en tiempo real en un diseño compacto y apilable que ocupa menos espacio de sobremesa. Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control, con una luz de advertencia de calor que permanece encendida aunque la unidad está desenchufada.
397.00€ - 427.00€
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 24,8 x 17,2 x 12,2 cm |
---|---|
Tamaño máx. del recipiente | 1 L |
tipo de tapón | Estilo UE |
Forma | Cuadrada |
Tensión | 230 V |
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Material de la placa superior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Temperatura (métrico) | Material de la placa superior | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17372671
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-52 |
De 0 °C a 325 °C | Aleación de aluminio recubierta |
397.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17362671
|
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-50 |
De 0 °C a 450 °C | Cerámica |
427.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- El diseño compacto y apilable ocupa menos espacio de almacenamiento y de sobremesa
- El diseño de placa cuadrada permite flexibilidad de tamaños y combinaciones de recipientes
- Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control
- Acristalado con BioCote™ para la protección antimicrobiana
- La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad esté desenchufada
- La placa superior de cerámica de vidrio es resistente a productos químicos y se mantiene fría en los bordes
- La placa superior de aluminio revestido permite un calentamiento rápido y una mayor uniformidad de temperatura
- Construida con carcasa de aluminio resistente para una mayor longevidad
- Clasificación IP32 para resistencia al agua y al polvo
- La placa superior mide 15 x 15 cm
Especificaciones
24,8 x 17,2 x 12,2 cm | |
Estilo UE | |
230 V | |
Placa caliente | |
La luz de advertencia de calor permanece encendida aunque la unidad esté desenchufada |
1 L | |
Cuadrada | |
3 años | |
50 Hz | |
Cable de alimentación |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Cole-Parmer™ Stuart™ Placa calefactora analógica de undergrad, 230 V