Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Agitador analógico Undergrad, 230 V
Agitación de precisión de hasta 2000 rpm en un diseño compacto y apilable que ocupa menos espacio de almacenamiento y de sobremesa. Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control y recubierta con BioCote™ para la protección antimicrobiana.
369.00€ - 382.00€
Especificaciones
Velocidad De 100 a 2000 rpm
Capacidad 15 L
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Vataje 50 W
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Material de la placa superior Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Material de la placa superior Precio Cantidad y disponibilidad  
17382671
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-54
Cerámica de vidrio
369.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
17392671
Ver documentos Detalles de la promoción
Cole-Parmer™ Stuart™
04807-56
Acero inoxidable
382.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El diseño de placa cuadrada permite flexibilidad de tamaños y combinaciones de recipientes
  • El diseño compacto y apilable ocupa menos espacio de almacenamiento y de sobremesa
  • Diseñada para evitar derrames accidentales en el panel de control
  • Acristalado con BioCote™ para la protección antimicrobiana
  • Construida con carcasa de aluminio resistente para una mayor longevidad
  • La placa superior de cerámica de vidrio es resistente a productos químicos
  • La placa superior de acero inoxidable permite un acoplamiento magnético más fuerte
  • Clasificación IP32 para resistencia al agua y al polvo
  • La placa superior mide 15 x 15 cm
Especificaciones
Especificaciones
De 100 a 2000 rpm
Cuadrada
50 W
3 años
IP32
Agitador
15 L
230 V
UE
Cable de alimentación
Analógico
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Cole-Parmer™ Stuart™ Agitador analógico Undergrad, 230 V