Learn More
Abeba™ UNI6 1740 Shoes
Steel toe-cap provides extra protection. Special lining with silver ions absorbs resperation allowing the foot to breathe.
Marca: Abeba™ 1740/46
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfibra
- Blanco
- Puntera de acero
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350122)
- Tratamiento Sanitized
- Antiestático
- Revestimiento transpirable con iones de plata
- Zona del empeine con banda elástica
- **Talla 35 con plantilla ondulada complementaria reemplazable (art. 3576).
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibra | |
Antideslizante | |
1740 |
Blanco | |
46 | |
Poliuretano | |
Acero |