Learn More
Abeba™ UNI6 1740 Shoes
Steel toe-cap provides extra protection. Special lining with silver ions absorbs resperation allowing the foot to breathe.
109.00€ - 113.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Color | Blanco |
Material | Microfibra |
Características exclusivas | Antideslizante |
Material de la suela | Poliuretano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15713299
|
Abeba™
1740/35 |
35 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 18-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15723299
|
Abeba™
1740/36 |
36 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15755248
|
Abeba™
1740/37 |
37 |
113.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 28-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15765248
|
Abeba™
1740/38 |
38 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15775248
|
Abeba™
1740/39 |
39 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15687668
|
Abeba™
1740/40 |
40 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15697668
|
Abeba™
1740/41 |
41 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 31-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15785248
|
Abeba™
1740/42 |
42 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15757537
|
Abeba™
1740/43 |
43 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15795248
|
Abeba™
1740/44 |
44 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15705258
|
Abeba™
1740/45 |
45 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 16-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15767537
|
Abeba™
1740/46 |
46 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 21-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15733299
|
Abeba™
1740/47 |
47 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15743299
|
Abeba™
1740/48 |
48 |
109.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 03-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Microfiber
- White
- Steel toe cap
- Foamed PU midsole
- Slip resistance TPU outsole sole
- Replaceable Soft Comfort insole M (article no. 350122)
- Sanitized treated
- Antistatic
- Breathable lining with Silver ions
- Instep area with elastic band
- **Size 35 with replaceable acc Wave insole (art. 3576)
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Microfibra | |
Poliuretano | |
Acero |
Blanco | |
Antideslizante | |
1740 |