Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 1761
La puntera de acero ofrece protección adicional. El revestimiento especial con iones de plata absorbe la transpiración permitiendo que el pie respire.
Marca:  Abeba™ 1761/46
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15627657
  • 133.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 31-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Piel funcional con patrón de panal
  • Negro
  • Puntera de acero.
  • Entresuela de espuma de PU.
  • Suela de TPU antideslizante
  • Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350122)
  • Tratamiento Sanitized.
  • Antiestático
  • Forro transpirable con iones de plata.
  • Zona del empeine con cordones.
  • Resistente a arañazos
  • **Talla 35 Plantilla ondulada complementaria reemplazable (art. 3576)
  • Repelente de agua
Especificaciones
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Cuero
Antideslizante
1761
Negro
46
Poliuretano
Acero