Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 1761
La puntera de acero ofrece protección adicional. El revestimiento especial con iones de plata absorbe la transpiración permitiendo que el pie respire.
133.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Color | Negro |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Antideslizante |
Material de la suela | Poliuretano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15617647
|
Abeba™
1761/35 |
35 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15627647
|
Abeba™
1761/36 |
36 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15637647
|
Abeba™
1761/37 |
37 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15647647
|
Abeba™
1761/38 |
38 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15657647
|
Abeba™
1761/39 |
39 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15667647
|
Abeba™
1761/40 |
40 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15677647
|
Abeba™
1761/41 |
41 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15687647
|
Abeba™
1761/42 |
42 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15697647
|
Abeba™
1761/43 |
43 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15607657
|
Abeba™
1761/44 |
44 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15617657
|
Abeba™
1761/45 |
45 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15627657
|
Abeba™
1761/46 |
46 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15637657
|
Abeba™
1761/47 |
47 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15647657
|
Abeba™
1761/48 |
48 |
133.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Piel funcional con patrón de panal
- Negro
- Puntera de acero.
- Entresuela de espuma de PU.
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350122)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Resistente a arañazos
- **Talla 35 Plantilla ondulada complementaria reemplazable (art. 3576)
- Repelente de agua
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Cuero | |
Poliuretano | |
Acero |
Negro | |
Antideslizante | |
1761 |