Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 1761
La puntera de acero ofrece protección adicional. El revestimiento especial con iones de plata absorbe la transpiración permitiendo que el pie respire.
Marca: Abeba™ 1761/40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Piel funcional con patrón de panal
- Negro
- Puntera de acero.
- Entresuela de espuma de PU.
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350122)
- Tratamiento Sanitized.
- Antiestático
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones.
- Resistente a arañazos
- **Talla 35 Plantilla ondulada complementaria reemplazable (art. 3576)
- Repelente de agua
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Cuero | |
Antideslizante | |
1761 |
Negro | |
40 | |
Poliuretano | |
Acero |