Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 31761
La puntera de acero ofrece protección adicional. El revestimiento especial con iones de plata absorbe la transpiración permitiendo que el pie respire.
Marca: Abeba™ 31761/45
77.48 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21676" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Piel funcional con patrón de panal
- Negro
- Puntera de acero.
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350122)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Resistente a arañazos
- **Talla 35 Plantilla ondulada complementaria reemplazable (art. 3576)
- Repelente de agua
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Cuero | |
Antideslizante | |
31761 |
Negro | |
45 | |
Poliuretano | |
Acero |