Learn More
Abeba™ Zapatos UNI6 31761
La puntera de acero ofrece protección adicional. El revestimiento especial con iones de plata absorbe la transpiración permitiendo que el pie respire.
135.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Color | Negro |
Material | Cuero |
Características exclusivas | Antideslizante |
Material de la suela | Poliuretano |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15669147
|
Abeba™
31761/35 |
35 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15679147
|
Abeba™
31761/36 |
36 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15689147
|
Abeba™
31761/37 |
37 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15699147
|
Abeba™
31761/38 |
38 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15609157
|
Abeba™
31761/39 |
39 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15619157
|
Abeba™
31761/40 |
40 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15629157
|
Abeba™
31761/41 |
41 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15639157
|
Abeba™
31761/42 |
42 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15649157
|
Abeba™
31761/43 |
43 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15659157
|
Abeba™
31761/44 |
44 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15669157
|
Abeba™
31761/45 |
45 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15679157
|
Abeba™
31761/46 |
46 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15689157
|
Abeba™
31761/47 |
47 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15699157
|
Abeba™
31761/48 |
48 |
135.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Piel funcional con patrón de panal
- Negro
- Puntera de acero.
- Entresuela de espuma de PU
- Suela de TPU antideslizante
- Plantilla de confort suave reemplazable M (n.º de artículo 350122)
- Tratamiento Sanitized.
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Forro transpirable con iones de plata.
- Zona del empeine con cordones
- Resistente a arañazos
- **Talla 35 Plantilla ondulada complementaria reemplazable (art. 3576)
- Repelente de agua
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Cuero | |
Poliuretano | |
Acero |
Negro | |
Antideslizante | |
31761 |