Learn More
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad antracita Uni6 S2 ESD
Zapatillas deportivas antracita fabricadas con tejido de punto negro transpirable y repelente al agua, suela antideslizante de PU/TPU y puntera de acero
Marca: ABEBA™ 31775/42
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Fabricadas para ofrecer seguridad y comodidad
- Conforme a EN ISO 20345: 2012, S2, SRC
- ESD disipativo según EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido de punto transpirable y repelente al agua
- Puntera de acero (200 julios)
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
Antracita | |
42 | |
ESD según 61340 clase climática 1, EN ISO 20345: 2012 S2 SRC | |
instructores de RR.HH | |
S2 SRC ESD |
Tela de punto | |
Acero | |
Unisex | |
Repelente de agua |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Título del producto
ABEBA™ Zapatillas deportivas de seguridad antracita Uni6 S2 ESD > Tamaño: 42
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido