Learn More
ABEBA™ zapatillas profesionales negras Uni6 O2
Zapatillas profesionales negras Uni6 O2
Marca: ABEBA™ 36728/43
Detalles adicionales : Peso : 1.10000kg
Descripción
- Ligeras, flexibles, resistentes al agua
- Conforme con ISO 20347: 2012, O2, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Buena amortiguación
- Absorción de energía en la zona del talón
- Tejidos resistentes al agua y al desgarro
- Cierre sencillo con cordones
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20347:2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Negro | |
Forro de iones de plata transpirable | |
43 | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
1 par | |
Agua |
Cordones | |
Acero inoxidable | |
Textiles | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos | |
Deportivo | |
EN ISO 20347:2012; DIN EN 61340 | |
Sí |