Learn More
ABEBA™ zapatillas profesionales negras Uni6 O2
Zapatillas profesionales negras Uni6 O2
98.64€ - 102.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347: 2012, O2, FO, SRC, ESD |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Material de ojales | Acero inoxidable |
Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16398081
|
ABEBA™
36728/35 |
35 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308091
|
ABEBA™
36728/36 |
36 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318091
|
ABEBA™
36728/37 |
37 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328091
|
ABEBA™
36728/38 |
38 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338091
|
ABEBA™
36728/39 |
39 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348091
|
ABEBA™
36728/40 |
40 |
102.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358091
|
ABEBA™
36728/41 |
41 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368091
|
ABEBA™
36728/42 |
42 |
102.00€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378091
|
ABEBA™
36728/43 |
43 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388091
|
ABEBA™
36728/44 |
44 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398091
|
ABEBA™
36728/45 |
45 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308101
|
ABEBA™
36728/46 |
46 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318101
|
ABEBA™
36728/47 |
47 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328101
|
ABEBA™
36728/48 |
48 |
98.64€
1 par |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cómodo y ligereza
- Conforme a EN ISO 20347 : 2012, O2, SRC
- Disipador de ESD según DIN EN 61340
- Suela exterior antideslizante de PU/TPU
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20347: 2012, O2, FO, SRC, ESD | |
Negro | |
Forro de iones de plata transpirable | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, disipativo ESD, absorbente de impactos | |
Deportivo | |
EN ISO 20347: 2012; DIN EN 61340 | |
Sí |
Cordones | |
Acero inoxidable | |
Textiles | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
1 par | |
Agua |