missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ zapatillas de seguridad negro S3 Uni6
Zapatillas de seguridad negro S3 Uni6
Marca: ABEBA™ 31765/35
Detalles adicionales : Peso : 1.12000kg
Descripción
- Diseño deportivo y comodidad
- Conforme con ISO 20345: 2012, S3, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- piel funcional negra con patrón de panal
- Resistente al agua y a la abrasión
- Puntera de acero (200 julios)
- Entresuela antiperforación textil
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD | |
Negro | |
Forro de iones de plata transpirable | |
Cuero | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo | |
Deportivo | |
1 par | |
Agua |
Cordones | |
Poliuretano termoplástico | |
Acolchado | |
35 | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
Acero | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 | |
Sí |