Learn More
ABEBA™ zapatillas de seguridad negro S3 Uni6
Zapatillas de seguridad negro S3 Uni6
127.66€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Negro |
Material de ojales | Poliuretano termoplástico |
Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16388021
|
ABEBA™
31765/35 |
35 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398021
|
ABEBA™
31765/36 |
36 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308031
|
ABEBA™
31765/37 |
37 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318031
|
ABEBA™
31765/38 |
38 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328031
|
ABEBA™
31765/39 |
39 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338031
|
ABEBA™
31765/40 |
40 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348031
|
ABEBA™
31765/41 |
41 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358031
|
ABEBA™
31765/42 |
42 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368031
|
ABEBA™
31765/43 |
43 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378031
|
ABEBA™
31765/44 |
44 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388031
|
ABEBA™
31765/45 |
45 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398031
|
ABEBA™
31765/46 |
46 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308041
|
ABEBA™
31765/47 |
47 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318041
|
ABEBA™
31765/48 |
48 |
127.66€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Conforme a EN ISO 20345 : 2012, S3, SRC
- Disipador de ESD según DIN EN 61340
- Suela exterior antideslizante de PU/TPU
- Tejido resistente al agua y al desgarro
- Puntera de acero (200 julios)
- Suela intermedia anti-perforación textil
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD | |
Negro | |
Forro de iones de plata transpirable | |
Cuero | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
Acero | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 | |
Sí |
Cordones | |
Poliuretano termoplástico | |
Acolchado | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo | |
Deportivo | |
1 par | |
Agua |