Learn More
ABEBA™ zapatillas de seguridad azules S1 Uni6
Zapatillas de seguridad azules S1 Uni6
Marca: ABEBA™ 31773/45
Detalles adicionales : Peso : 1.06000kg
Descripción
- Comodidad y transpirabilidad
- Conforme con ISO 20345: 2012, S1, SRC
- ESD disipativo de conformidad con la norma DIN EN 61340
- Suela antideslizante de PU/TPU
- Tejido de punto azul repelente al agua y transpirable
- Puntera de acero (200 julios)
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento higienizado
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD | |
Azul | |
Forro de iones de plata transpirable | |
Textiles | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo | |
Zapatillas | |
1 par |
Cordones | |
Acero | |
Acolchado | |
45 | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
Acero | |
EN ISO 20345:2012; DIN EN 61340 |