Learn More
ABEBA™ zapatillas de seguridad azules S1 Uni6
Zapatillas de seguridad azules S1 Uni6
114.63€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD |
---|---|
Tipo de tapón | Cordones |
Color | Azul |
Material de ojales | Acero |
Material de revestimiento | Forro de iones de plata transpirable |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16368051
|
ABEBA™
31773/35 |
35 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378051
|
ABEBA™
31773/36 |
36 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388051
|
ABEBA™
31773/37 |
37 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398051
|
ABEBA™
31773/38 |
38 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16308061
|
ABEBA™
31773/39 |
39 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16318061
|
ABEBA™
31773/40 |
40 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16328061
|
ABEBA™
31773/41 |
41 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16338061
|
ABEBA™
31773/42 |
42 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16348061
|
ABEBA™
31773/43 |
43 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16358061
|
ABEBA™
31773/44 |
44 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16368061
|
ABEBA™
31773/45 |
45 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16378061
|
ABEBA™
31773/46 |
46 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16388061
|
ABEBA™
31773/47 |
47 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16398061
|
ABEBA™
31773/48 |
48 |
114.63€
1 par |
Fecha estimada de envío: 29-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Cómodo, seguridad y diseño
- Conforme a EN ISO 20345 : 2012, S1, SRC
- Disipador de ESD según DIN EN 61340
- Suela exterior antideslizante de PU/TPU
- Tejido resistente al agua
- Puntera de acero (200 julios)
- Forro transpirable y antibacteriano con iones de plata
- Tratamiento Sanitized
- Plantilla extraíble Active Comfort
Especificaciones
CE EN ISO 20345:2012 S1 SRC ESD | |
Azul | |
Forro de iones de plata transpirable | |
Textiles | |
Poliuretano, poliuretano termoplástico | |
Acero | |
EN ISO 20345: 2012; DIN EN 61340 |
Cordones | |
Acero | |
Acolchado | |
Resistente al deslizamiento y a la abrasión, ESD disipativo | |
Zapatillas | |
1 par |