Learn More
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal
Proporciona lecturas rápidas y precisas. El papel indicador de pH universal Fisherbrand™ incluye una escala de color impresa en la tapa para mayor comodidad.
Marca: Fisherbrand™ 0911R00533
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Proporciona lecturas rápidas y precisas
- Incluye una escala de colores impresa en la cubierta para una mayor comodidad
Aplicaciones:
- Se utiliza para el análisis general en laboratorios escolares de química
Especificaciones
De 9 a 13 | |
4 rollos | |
5 m |
Rollo | |
Papel indicador de pH universal | |
7 mm |
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 9.1 MB
Fisherbrand Focus on pH and electrochemistry
Tamaño : 2.5 MB
Water analysis
Tamaño : 7.3 MB
Título del producto
Fisherbrand™ Papel indicador de pH universal > pH Range: 9 to 13; Roll; Dimensions (L x W): 5m x 7mm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido