Learn More
Fisherbrand™ Soporte para pipetas universal fijado a la pared
Ahorre un valioso espacio en la superficie de la mesa de trabajo, colocando y almacenando pipetas en el soporte para pipetas universal fijado a la pared. El soporte para pipetas se suministra con dos soportes de fijación a la pared que pueden albergar dos pipetas cada uno, y se suministra con segmentos superiores e inferiores de diferentes colores que se encajan fácilmente en su lugar.
Marca: Fisherbrand™ HS120575
38.13 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
Descripción
- Ideal para laboratorios que no desean trabajar de forma exclusiva con una marca de pipeta o que ya utilizan varias marcas
- Para 2 pipetas de un solo canal o 2 pipetas multicanal o una combinación de las dos
- Las pipetas se almacenan en posición vertical para evitar la contaminación
- Los insertos en los soportes superiores se pueden añadir o retirar para encajar con los diferentes anchos de pipeta
- La unidad no es esterilizable en autoclave, pero se puede limpiar con jabón y agua o con los desinfectantes habituales de laboratorio
- Fabricado con ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
- Cada paquete incluye soportes inferiores: 2 azules, 2 verdes, 2 transparentes; soportes superiores: 2 azules, 2 verdes, 1 morado, 1 amarillo
- Codificación por colores para una identificación rápida
- La extracción o sustitución de pipetas con una sola mano es fácil gracias al diseño exclusivo de los segmentos, que incluye agarres de tracción que ayudan a centrar y mantener las pipetas en posición vertical
Especificaciones
Soporte para pipetas fijado a la pared | |
Pipetas (2 monocanal o 2 multicanal) | |
Almacenamiento de pipetas | |
2/paq. |
No esterilizable en autoclave | |
Plástico ABS | |
Alberga prácticamente todas las marcas conocidas |