Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas de plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Fije los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000.
Marca: Thermo Scientific™ 236013
Descripción
Sujete los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.Excepcionales en innovación, fiabilidad y exactitud, estos agitadores orbitales, las plataformas y los accesorios son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.
Kit de inicio con pinzas de matraces, que incluye:- (1) abrazadera para microplacas
- (2) pinzas de matraces de 25 ml
- (2) pinzas de matraces de 50 ml
- (2) pinzas de matraces de 125 ml
- (4) pinzas de matraces de 250/300 ml
- (4) pinzas de matraces de 500 ml
- (2) pinzas de matraces de 1 l
- (2) pinzas de matraces de 2 l
- Tornillos de recambio
Nota:
Los tornillos de recambio se comercializan por separado.
Especificaciones
250/300 mL | |
Abrazaderas para matraces | |
Pinza para matraces Erlenmeyer de 250/300ml | |
MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31