Learn More
Thermo Scientific™ Pinzas de plataformas universales para agitadores MaxQ™ 8000
Fije los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000.
58.59€ - 1306.50€
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10474992
|
Thermo Scientific™
236010 |
Abrazadera para Erlenmeyer de 25 ml | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
58.59€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10525433
|
Thermo Scientific™
|
Abrazadera para Erlenmeyer de 50 ml | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
67.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10729273
|
Thermo Scientific™
236012 |
Abrazadera para Erlenmeyer de 125 ml | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
65.33€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11821271
|
Thermo Scientific™
236013 |
Pinza para matraces Erlenmeyer de 250/300ml | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
65.33€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10535433
|
Thermo Scientific™
236014 |
Abrazadera para Erlenmeyer de 500 ml | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
113.57€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10084032
|
Thermo Scientific™
236015 |
Abrazadera para Erlenmeyer de 1 l | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
144.72€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10452902
|
Thermo Scientific™
236016 |
Abrazadera para Erlenmeyer de 2 l | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481 |
163.82€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10462902
|
Thermo Scientific™
236019 |
Abrazadera para matraces Fernbach de 2800 ml | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
286.43€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-02-2026
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11826763
|
Thermo Scientific™
236025 |
Abrazadera para microplacas | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
72.86€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11736449
|
Thermo Scientific™
161033 |
Accesorios para viales y tubos | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
271.35€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12682785
|
Thermo Scientific™
236017 |
Abrazadera para Erlenmeyer de 4 l | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481 |
267.33€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12692785
|
Thermo Scientific™
236018 |
Abrazadera para Erlenmeyer de 6 l | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481 |
286.43€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11910398
|
Thermo Scientific™
236028 |
Abrazadera para Erlenmeyer de 5 l | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481 |
195.98€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10338922
|
Thermo Scientific™
236099 |
Kit de pinzas para matraces para agitadores de alto rendimiento MaxQ | MaxQ HP 416, 420, 430, 435, 436, 480, 481, 8000 |
1306.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Sujete los recipientes con las pinzas de plataformas universales para agitadores orbitales Thermo Scientific™ MaxQ™ de alto rendimiento.Excepcionales en innovación, fiabilidad y exactitud, estos agitadores orbitales, las plataformas y los accesorios son la mejor opción para los laboratorios de gran actividad.
Kit de inicio con pinzas de matraces, que incluye:- (1) abrazadera para microplacas
- (2) pinzas de matraces de 25 ml
- (2) pinzas de matraces de 50 ml
- (2) pinzas de matraces de 125 ml
- (4) pinzas de matraces de 250/300 ml
- (4) pinzas de matraces de 500 ml
- (2) pinzas de matraces de 1 l
- (2) pinzas de matraces de 2 l
- Tornillos de recambio
Nota:
Los tornillos de recambio se comercializan por separado.