Learn More
Fisherbrand™ Viales universales
Aptos para el almacenamiento de medios de patología. Los viales de vidrio transparente moldeado Fisherbrand™ con tapones de rosca acoplados se han fabricado con vidrio transparente neutro de tipo 1.
Marca: Fisherbrand™ 14803572
110.20 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21745" para aplicar la oferta.
Descripción
- Con cuello de rosca
- Esterilizables en autoclave
- Disponibles en una gama de capacidades
- Con tapón con revestimiento de caucho de aluminio o con tapón de PP acoplado
Especificaciones
Caucho | |
28 mm | |
28 ml | |
Rosca | |
Esterilizable en autoclave | |
83 mm | |
Vial universal |
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Aluminio | |
Tapón de rosca | |
20/paq. | |
28 mm |