Learn More
Fisherbrand™ Viales universales
Aptos para el almacenamiento de medios de patología. Los viales de vidrio transparente moldeado Fisherbrand™ con tapones de rosca acoplados se han fabricado con vidrio transparente neutro de tipo 1.
116.00€ - 179.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Diámetro exterior (imperial) | 28 mm |
Material | Vidrio de borosilicato |
Estilo de cuello | Rosca |
Estilo de rosca | Rosca |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Material del cierre | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Material del cierre | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
14803572
|
Fisherbrand™
|
28 ml | Aluminio |
116.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
14863562
|
Fisherbrand™
|
30 ml | Polipropileno |
179.00€
paquete de 144 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Con cuello de rosca
- Esterilizables en autoclave
- Disponibles en una gama de capacidades
- Con tapón con revestimiento de caucho de aluminio o con tapón de PP acoplado
Especificaciones
Transparente | |
Vidrio de borosilicato | |
Rosca | |
Tapón de rosca | |
Vial universal |
28 mm | |
Rosca | |
Esterilizables en autoclave | |
83 mm | |
28 mm |