Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cilíndricos en forma de 'L'
Diseñados para su uso con sistema de tubos y líneas de vacío.
Marca:  Kartell™ 7125300
Detalles adicionales : Peso : 0.01260kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11924359
  • 5.00€ / paquete de 10
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricada con polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
  • Dimensiones nominales
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
Especificaciones
Especificaciones
Conector de tubos en L plano
10/paq.
6 mm
Con forma de L