Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cilíndricos en forma de 'L'
Diseñados para su uso con sistema de tubos y líneas de vacío.
5.00€ - 47.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Conector de tubos en L plano |
---|---|
Forma | Con forma de L |
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de puerto | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12539766
|
Kartell™
7125200 |
Orificio 4,5mm | 10/paq. |
13.45€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12549766
|
Kartell™
7125400 |
Calibre de 8 mm | 10/paq. |
7.80€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12513297
|
Kartell™
0125300 |
Calibre de 6 mm | 100/paq. |
47.50€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 23-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11924359
|
Kartell™
7125300 |
6 mm | 10/paq. |
5.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 01-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15631825
|
Kartell™
0125400 |
Orificio 8 mm | 100/paq. |
6.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Made from polypropylene
- Autoclavable
- Nominal dimensions
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
Especificaciones
Conector de tubos en L plano | |
Con forma de L |