Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cilíndricos en forma de 'L'
Diseñados para su uso con sistema de tubos y líneas de vacío.
Marca: Kartell™ 7125400
Detalles adicionales : Peso : 0.01800kg
Descripción
- Fabricada con polipropileno
- Esterilizable en autoclave
- Dimensiones nominales
Compliance
Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
Especificaciones
Conector de tubos en L plano | |
12 mm | |
Polipropileno | |
10/paq. | |
Con forma de L |
Cumplen con los reglamentos de alimentos y medicamentos. 90/128/CEE 92/39/CEE y FDA 21 CFR 177.1520, CE E IVD | |
Esterilizable en autoclave | |
Útiles para cualquier sistema de mangueras y tubería de vacío | |
Calibre de 8 mm |