Learn More
Kartell™ Conectores de tubos cilíndricos en forma de 'L'
Diseñados para su uso con sistema de tubos y líneas de vacío.
Marca:  Kartell™ 0125400
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15631825
  • 6.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 27-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Fabricada con polipropileno
  • Esterilizable en autoclave
  • Dimensiones nominales
  • Compliance
    Cumplen con las normativas de alimentos y agricultura
    Especificaciones
    Especificaciones
    Conector de tubos en L plano
    12 mm
    Orificio 8 mm
    Con marcado CE, IVD
    100/paq.
    Con forma de L