Learn More
Heathrow Scientific Soporte de congelador vertical, acero inoxidable
El soporte para congelador vertical almacena muestras en su congelador de forma segura. Fabricados con gradillas de acero inoxidable resistentes a la corrosión compatibles con las principales marcas de congeladores arcones .
Marca: Heathrow Scientific HS2862HA
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gradilla para congelador vertical
- La gradilla cuenta con un asa para facilitar la transferencia
- Los resistentes soportes de montaje aseguran que las asas se mantengan en su lugar fácil de usar
- La varilla de bloqueo mantiene las cajas de almacenamiento de tubos en su lugar de forma segura
Especificaciones
Gradilla para congelador vertical | |
Plata | |
Acero inoxidable | |
Cajas de tubos | |
12 | |
Caja | |
16,4 in | |
5,5 in | |
8,9 in |
4 x 3 | |
Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) | |
No estéril | |
HS2862HA | |
1 unidad | |
41,8 cm | |
14,1 cm | |
22,5 cm |