Learn More
Heathrow Scientific Soporte de congelador vertical, acero inoxidable
El soporte para congelador vertical almacena muestras en su congelador de forma segura. Fabricados con gradillas de acero inoxidable resistentes a la corrosión compatibles con las principales marcas de congeladores arcones .
165.00€ - 273.00€
Especificaciones
Descripción | Gradilla para congelador vertical |
---|---|
Color | Plata |
Material | Acero inoxidable |
Esterilidad | No estéril |
Para utilizar con (aplicación) | Cajas de tubos |
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | matriz, red, conjunto | Admite | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16340766
|
Heathrow Scientific
HS2862HA |
4 x 3 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) |
165.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16350766
|
Heathrow Scientific
HS2862HB |
5 x 4 | Cajas de 7,62 cm (2 pulg.) |
263.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16370766
|
Heathrow Scientific
HS2862KB |
4 x 4 | Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) |
239.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16380766
|
Heathrow Scientific
|
5 x 4 | Cajas de 7,62 cm (3 pulg.) |
273.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 16-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Soporte para congelador vertical
- El soporte tiene asa para facilitar la transferencia Los soportes de montaje robustos aseguran que las manijas permanezcan firmemente en su lugar para un uso fácil
- La varilla de cierre mantiene el almacenamiento seguro de las cajas con tubos
- 4 x 3 Configuración, 2 in (5.3 cm) tamaño caja
Especificaciones
Gradilla para congelador vertical | |
Acero inoxidable | |
Cajas de tubos | |
Caja | |
5,5 in |
Plata | |
No estéril | |
1 unidad | |
14,1 cm |