Learn More
Liebherr™ Upright Pharmacy Fridge with Shelves
Secure, accurate and ultra energy-efficient fridge storage of temperature-sensitive pharmacy products, the Liebherr™ Pharmacy Fridge is fully-equipped for pharmacy applications with Liebherr build-quality you can rely on.
3539.00€ - 4375.00€
Especificaciones
Tipo | Pharmacy Fridge |
---|---|
Intervalo de temperatura | 5 °C |
Sensor de temperatura | PT1000 |
Refrigerante | R 600a |
No. of Doors | 1 |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Modelo de puerta | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17819106
|
Liebherr™
HMFVH4001 |
394 L | Solid Reversible Self-closing with Lock |
3539.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17889096
|
Liebherr™
HMFVH4011 |
420 L | Glass Self-closing |
3801.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17818306
|
Liebherr™
HMFVH5501 |
558 L | Solid Reversible Self-closing with Lock |
4047.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17808306
|
Liebherr™
HMFVH5511 |
558 L | Glass Self-closing |
4375.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Upright pharmacy fridge, reach-in, 1 section, DIN 13277 compliant
- Temperature set to 5°C, white exterior, commercial-grade moulded polystyrol interior, fan-assisted refrigeration
- Refrigerant R 600a, connection rating 2.0 A, 220-240V/50/1-ph,ultra-efficient
- Digital controller with 2.4 in. touch and swipe color display and 0.1°C resolution, password keypad lock
- Connectivity: Integrated LAN/WLAN interface and integrated data logger with USB-port
- Access port for external temperature probe, additional safety thermostat
- Advanced optical alarms and alarm history with min/max temperatures, duration etc.
- Interior lighting: vertical LED on left-side wall
- Electronic door lock with remote control, reversible hinges, self-closing door with
Especificaciones
Pharmacy Fridge | |
PT1000 | |
1 | |
White Powder-coated | |
Vertical, HMFvh 4001 | |
Low-maintenance Rear-wall Wire-on-tube | |
Timed Off-cycle | |
CFC-free | |
CEE 7/7 | |
1, Single Phase |
5 °C | |
R 600a | |
Acero pintado resistente a los arañazos | |
ISO 9001, ISO 14001, CE | |
White | |
1 x 10 mm dia. | |
SmartCoolingHub | |
2,0 A | |
220/240 V |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Liebherr™ Upright Pharmacy Fridge with Shelves