Learn More
Vitlab™ UV-Absorbing Volumetric Flask
Vitlab™ UV-Absorbing Volumetric Flask for storing light-sensitive substances.
43.20€ - 67.35€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 1042, DIN EN 285 |
---|---|
Material | PMP, Polipropileno |
Para utilizar con (aplicación) | Para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz |
Intervalo de temperatura (métrico) | Hasta 60 °C |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15722116
|
Vitlab™
670950 |
10 ml |
43.20€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15752116
|
Vitlab™
671950 |
35 ml |
45.30€
paquete de 2 |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11918091
|
Vitlab™
676950 |
1000 ml |
67.35€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- UV-absorbing
- Highly transparent
- For storage of light-sensitive substances
- With ring mark individually calibrated to ‘In’
- Class A tolerances according to DIN EN ISO 1042
- With printed lot number and batch certificate
- Thermal stress up to 121°C (autoclaving) does not permanently exceed the tolerance limit
- To preserve markings, cleaning at no higher than 60°C is recommended
Especificaciones
DIN EN ISO 1042, DIN EN 285 | |
Para el almacenamiento de materiales sensibles a la luz | |
Esterilizable en autoclave |
PMP, Polipropileno | |
Hasta 60 °C | |
A |