Learn More
Syngene™ Transiluminador UV 2020S de Syngene™
El transiluminador UV 2020SUV de Syngene™ sirve para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV.
Marca: Syngene™ GX-2020S-E
Detalles adicionales : Peso : 8.00000kg
Descripción
2020S, 230 V, 50 Hz, 230 W; 335 mm x 310 mm x 100 mm; longitud de onda de 254 nm; área de filtro de 200 mm x 200 mm para su uso con sistemas G:BOX de SyngeneEspecificaciones
Fijo | |
254 nm | |
7.9 x 7.9 in. | |
230 W | |
335 x 310 x 100 mm | |
Syngene 2020S-E | |
50 Hz |
UV | |
Transiluminador UV | |
Sistemas G:Box | |
200 x 200 mm | |
230 V 50 Hz 230 W | |
230 V |