Learn More
Syngene™ Transiluminador UV 2020S de Syngene™
El transiluminador UV 2020SUV de Syngene™ sirve para iluminar cualquier muestra excitada por la luz UV.
965.00€ - 1130.00€
Especificaciones
Intensity | Fijo |
---|---|
Tipo de iluminación | UV |
Wavelength | 254 nm |
Tipo de producto | Transiluminador UV |
Área de filtración (imperial) | 7.9 x 7.9 in. |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12854008
|
Syngene™
GE-2020S-E |
Sistemas IG3 y UG3 |
965.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12894018
|
Syngene™
GX-2020S-E |
Sistemas G:Box |
1130.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 10-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Sellado para permitir el uso de geles húmedos en la superficie
- Para su uso en sistemas Syngene
- Longitud de onda de 254 nm
- Área de filtro de 200 nm por 200 nm para sistemas G.BOX
Especificaciones
Fijo | |
254 nm | |
7.9 x 7.9 in. | |
200 x 200 mm | |
Syngene 2020S-E | |
50 Hz |
UV | |
Transiluminador UV | |
230 W | |
230 V 50 Hz 230 W | |
230 V |