Learn More
UVP Mini lámparas UV
Funciona con batería y se utiliza como lámpara portátil para inspecciones industriales, de laboratorio, de precisión y de campo.
60.65€ - 218.00€
Especificaciones
Vataje | 4 W |
---|---|
Material del envase | Plástico |
Fondo (imperial) | 2,2 in |
Fondo (métrico) | 56 mm |
Dimensiones (L x An) | 6,25 x 1 in. (159 x 25 mm) |
Requires:
Requieren cuatro pilas AA (no incluidas).
Código de producto | Marca | Fuente de luz | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fuente de luz | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10015274
|
UVP
95-0125-05 |
UV-A | 365 nm |
60.65€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
11766116
|
UVP
95-0188-02 |
UV-A, UV-C | 365/254 nm |
218.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Lámparas de 4 vatios que funcionan con batería con un diseño ligero y tamaño de bolsillo
- Incorporan una carcasa de plástico resistente a impactos con corea de nailon acoplada
- Seleccione entre modelos con UV de 254 nm o 365 nm o una combinación de ambos
- Las aplicaciones incluyen fluorescencia e inspección para uso sobre el terreno
†Intensidad relativa a 7,6 cm.
Especificaciones
4 W | |
2,2 in | |
6,25 x 1 in. (159 x 25 mm) | |
6,25 in | |
1 unidad | |
25 mm |
Plástico | |
56 mm | |
Fluorescencia e inspección para uso en el campo, inspecciones industriales, laboratorio y precisión | |
159 mm | |
1 in |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
UVP Mini lámparas UV