Learn More
UVP Mini lámparas UV
Funciona con batería y se utiliza como lámpara portátil para inspecciones industriales, de laboratorio, de precisión y de campo.
Marca: UVP 95-0125-05
Detalles adicionales : Peso : 0.10440kg
Requires : Requieren cuatro pilas AA (no incluidas).
Descripción
- Lámparas de 4 vatios que funcionan con batería con un diseño ligero y tamaño de bolsillo
- Incorporan una carcasa de plástico resistente a impactos con corea de nailon acoplada
- Seleccione entre modelos con UV de 254 nm o 365 nm o una combinación de ambos
- Las aplicaciones incluyen fluorescencia e inspección para uso sobre el terreno
†Intensidad relativa a 3 in (7,6 cm).
Especificaciones
Minilámpara UV portátil | |
4 W | |
Plástico | |
56 mm | |
Fluorescencia e inspección para uso en el campo, inspecciones industriales, laboratorio y precisión | |
159 mm | |
1 in |
UV-A | |
365 nm | |
2,2 in | |
6,25 x 1 in. (159 x 25 mm) | |
6,25 in | |
1 unidad | |
25 mm |