Learn More
UVP Tubos de repuesto para lámpara UV portátil
Proporcionan una amplia variedad de usos, incluidas aplicaciones de laboratorio, investigación o criminología. Los tubos de repuesto para lámpara UV portátil UVP™ se utilizan con la lámpara UV portátil modelo ML-49 con asa.
Marca:  UVP 34-0016-01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12892979
  • 41.75€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las lámparas son ligeras para facilitar su manejo
  • Carcasa de plástico duradero
  • Seis vatios
  • Modelos disponibles con onda corta, onda larga UV o una combinación de onda corta/onda larga
  • La versión combinada de onda corta/onda larga viene con un selector de longitud de onda de encaje a presión para cambiar entre las longitudes de onda
Especificaciones
Especificaciones
Lámpara UV
6 W
Accesorio de onda larga/onda corta multibanda de tubo para lámparas UV portátiles de 6 W
1 unidad
UV-A
365 nm
Lámpara UV portátil ML-49