Learn More
UVP Tubos de repuesto para lámpara UV portátil
Proporcionan una amplia variedad de usos, incluidas aplicaciones de laboratorio, investigación o criminología. Los tubos de repuesto para lámpara UV portátil UVP™ se utilizan con la lámpara UV portátil modelo ML-49 con asa.
41.75€ - 47.50€
Especificaciones
Tipo de producto | Lámpara UV |
---|---|
Fuente de luz | UV-A |
Vataje | 6 W |
Cantidad de embalaje | 1 unidad |
Código de producto | Marca | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Wavelength | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11747993
|
UVP
34-0015-01 |
365/284 nm |
47.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 21-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12892979
|
UVP
34-0016-01 |
365 nm |
41.75€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Las lámparas son ligeras para facilitar su manipulación- Carcasa de plástico resistente
- Seis vatios
- Modelos disponibles con UV de onda corta, onda larga o una combinación de onda corta/onda larga
- La versión de combinación de onda corta/onda larga se suministra con un selector de longitud de onda de ajuste a presión para alternar entre longitudes de onda
Especificaciones
Lámpara UV | |
UV-A | |
6 W | |
1 unidad |