Learn More
Buerkle™ PharmaScoop de acero inoxidable V4A
Esta pala para muestras se ha desarrollado para hacer frente a las altas exigencias de la industria farmacéutica. Por lo que está fabricado en acero inoxidable sin bordes, estrías o hendiduras en las que se puedan depositar restos de muestras que puedan falsear el resultado de muestras posteriores.
Marca: Buerkle™ 5324-0014
206.52 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Acero inoxidable AISI 316 (1.4401)
- Conforme a GMP
- Muy pulida
- Superficie interior y exterior altamente pulida
Especificaciones
1100 mL | |
235 x 110 mm |