Learn More
Buerkle™ PharmaScoop de acero inoxidable V4A
Esta pala para muestras se ha desarrollado para hacer frente a las altas exigencias de la industria farmacéutica. Por lo que está fabricado en acero inoxidable sin bordes, estrías o hendiduras en las que se puedan depositar restos de muestras que puedan falsear el resultado de muestras posteriores.
103.00€ - 300.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15578831
|
Buerkle™
5324-0010 |
10 mL | 25 x 45 mm |
103.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10263652
|
Buerkle™
5324-0016 |
50 mL | 38 x 70 mm |
252.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15588831
|
Buerkle™
5324-0011 |
50 mL | 38 x 70 mm |
152.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10355522
|
Buerkle™
5324-0012 |
100 mL | 100 x 50 mm |
205.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11911561
|
Buerkle™
5324-0018 |
500 mL | 140 x 95 mm |
243.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10435762
|
Buerkle™
5324-0013 |
750 mL | 210 x 95 mm |
213.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10204642
|
Buerkle™
5324-0014 |
1100 mL | 235 x 110 mm |
235.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10545904
|
Buerkle™
5324-0015 |
1250 mL | 195 x 125 mm |
243.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15229058
|
Buerkle™
5324-0017 |
2500 mL | 215 x 185 mm |
300.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Esta pala para muestras se ha desarrollado para hacer frente a las altas exigencias de la industria farmacéutica, tal y como constan p. ej. en las normativas de la FDA.
Como todos los muestreadores de uso farmacéutico, está fabricado en acero inoxidable sin bordes, estrías o hendiduras en las que se puedan depositar restos de muestras que puedan falsear el resultado de muestras posteriores. La pala, con un pulido brillante interior y exterior, cumple por ello todos los requisitos de producción y muestreo conforme a la GMP.
- Acero inoxidable V4A (1.4404)
- En conformidad con GMP
- Pulido brillante