Learn More
Buerkle™ PharmaScoop de acero inoxidable V4A
Esta pala para muestras se ha desarrollado para hacer frente a las altas exigencias de la industria farmacéutica. Por lo que está fabricado en acero inoxidable sin bordes, estrías o hendiduras en las que se puedan depositar restos de muestras que puedan falsear el resultado de muestras posteriores.
Marca: Buerkle™ 5324-0017
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Acero inoxidable AISI 316 (1.4401)
- Conforme a GMP
- Muy pulida
- Superficie interior y exterior altamente pulida
Especificaciones
Cuchara de medición, cuchara de farmacia | |
Esterilizable en autoclave | |
GMP, FDA | |
215 x 185 mm |
Acero inoxidable (V4A) | |
2500 mL | |
Para la industria farmacéutica, productos alimenticios | |
215 mm |