Learn More
Cytiva Dispositivos de filtración en vacío VacuCap™ 90 PF
Innovadores filtros de tapa de frasco para una filtración rápida al vacío de 100 ml a 5 l de soluciones acuosas.
Marca:  Cytiva 4628
229.90 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17154371
  • 242.00€ / paquete de 10
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Este producto no está aprobado para su uso en aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones para pacientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Supor (PES hidrófila)
Estéril
90 mm
0,8/0,2 μm
60 cm2
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Cytiva Dispositivos de filtración en vacío VacuCap™ 90 PF > 90 mm