Learn More
BrandTech™ Indicadores de vacío electrónicos VACUUBRAND
Los indicadores de vacío VACUUBRAND no contienen mercurio. Elija entre los modelos para el intervalo de vacío grueso o el intervalo de vacío fino. Unidades seleccionables por el usuario.
Marca: BrandTech™ 20683210
1102.03 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "25977" para aplicar la oferta.
Descripción
- El modelo DVR2pro está alimentado por batería para su portabilidad, con un transductor capacitivo para mediciones de presión absoluta desde presión atmosférica hasta 1 mbar/Torr/hPa. Balanza combinada digital/analógica para una lectura sencilla.
- El modelo VACUU VIEW cuenta con un transductor capacitivo para la medición de la presión absoluta y mide hasta 0,1 mbar/Torr/hPa. Sistema de alimentación universal.
- VACUU VIEW Extended, tiene una combinación de transductor capacitivo/Pirani para mediciones de hasta 10-3 mbar/Torr/hPa. Sistema de alimentación universal.
Especificaciones
Digital | |
Bombas de vacío | |
Diverso | |
1 kg | |
25 cm |
Aplicaciones de vacío en los intervalos de vacío gruesos y finos de atmósfera a 1x10-3 mbar/Torr/hPa | |
Indicador de vacío, fuente de alimentación, conexión de brida KF16 y manguera dentada de rosca de 6/10 mm | |
Indicador de vacío de transductor combinado capacitivo/Pirani | |
8,5 cm | |
16 cm |
Título del producto
BrandTech™ Indicadores de vacío electrónicos VACUUBRAND > Indicador de vacío de transductor combinado capacitivo/Pirani
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido