Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Válvulas de solenoide de controlador de vacío VACUUBUS™ CVC3000
Para usar con el controlador de vacío CVC3000
269.00€ - 735.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10681284
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20674291 |
Válvula de aislamiento de solenoide | Controlador de vacío CVC3000 e indicador de vacío DCP3000 |
735.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10353863
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20674220 |
Válvula de refrigerante de solenoide | Controlador de vacío CVC3000 |
269.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10099052
|
BrandTech™ VACUUBRAND™
20674217 |
Válvula de ventilación de solenoide | Controlador de vacío CVC3000 |
299.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 17-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Los indicadores de vacío de última generación para el funcionamiento industrial y de laboratorio deben cumplir con altos estándares en cuanto a la resistencia del cabezal del medidor frente a productos químicos, la fiabilidad en aplicaciones resistentes e interfaces fáciles de utilizar. VACUUBRAND cuenta con una amplia gama de instrumentos de medición electrónicos para el rango de presión atmosférica de hasta 5 x 10-9 mbar.
- encendiendo/apagando la bomba cíclicamente (con controlador CVC 3000 con módulo VMS-B)
- abriendo/cerrando cíclicamente una válvula de solenoide en línea (CVC 3000)
- cambiando la velocidad del motor de la bomba continuamente (bombas VARIO™ en conexión con CVC 3000)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
BrandTech™ VACUUBRAND™ Válvulas de solenoide de controlador de vacío VACUUBUS™ CVC3000