Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Válvulas de solenoide de controlador de vacío VACUUBUS™ CVC3000
Para usar con el controlador de vacío CVC3000
Marca: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20674220
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los indicadores de vacío de última generación para el funcionamiento industrial y de laboratorio deben cumplir con altos estándares en cuanto a la resistencia del cabezal del medidor frente a productos químicos, la fiabilidad en aplicaciones resistentes e interfaces fáciles de utilizar. VACUUBRAND cuenta con una amplia gama de instrumentos de medición electrónicos para el rango de presión atmosférica de hasta 5 x 10-9 mbar.
- encendiendo/apagando la bomba cíclicamente (con controlador CVC 3000 con módulo VMS-B)
- abriendo/cerrando cíclicamente una válvula de solenoide en línea (CVC 3000)
- cambiando la velocidad del motor de la bomba continuamente (bombas VARIO™ en conexión con CVC 3000)
Especificaciones
Controlador de vacío CVC3000 | |
Válvula de refrigerante de solenoide |
Título del producto
BrandTech™ VACUUBRAND™ Válvulas de solenoide de controlador de vacío VACUUBUS™ CVC3000 > Válvula de refrigerante de solenoide; para controlador de vacío CVC3000
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido