Learn More
Merck Vacuum Filtering Side-arm Flask
Accessories for filter holders for sample preparation.
Marca:  Merck XX1014705
147.32 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23269" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.65700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15875654
  • 169.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Accesorios para soportes de filtro para preparación de muestras.
Matraz de brazo lateral de filtración al vacío Millipore
Estos matraces de brazo lateral están diseñados para su uso en procedimientos de filtración al vacío con soportes de filtro de vidrio Millipore clásicos.
Este artículo es un accesorio para el kit de soporte de filtro de microanálisis de vidrio.
Características & Ventajas:
  • El brazo lateral se conecta a la fuente de vacío con un tubo de DI de 9,52 mm (3/8 pulg.)
  • Los matraces de 1 l y 4 l aceptan el tapón perforado núm. 8
  • El matraz de 125 ml acepta el tapón núm. 5
Aplicaciones: Filtración en vacío con portafiltros clásicos
Especificaciones
Especificaciones
Transparente
Vidrio de borosilicato
El tapón de silicona perforado n.º 8 se monta en un matraz de filtración estándar de 1 l
Brazo lateral roscado
Filtración en vacío con portafiltros clásicos
1 L