Learn More
Memmert™ Estante térmico para estufa de vacío
Marca: Memmert™ VO49B00743
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Certificado de calibración | |
Estante | |
Detección de temperatura local (Pt100, circuito de 4 cables) |
Analizador modelo 400 | |
Protección individual contra sobretemperatura para cada estante MLOP (Multi-Nivel-Sobrecalentamiento-Control) | |
Aluminio |
Título del producto
Memmert™ Estante térmico para estufa de vacío > Aluminio; para uso con el modelo 400
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido