Learn More
Memmert™ Estante térmico para estufa de vacío
600.00€ - 810.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración |
---|---|
Tipo | Estante |
Para utilizar con (aplicación) | Protección individual contra sobretemperatura para cada estante MLOP (Multi-Nivel-Sobrecalentamiento-Control) |
Incluye | Detección de temperatura local (Pt100, circuito de 4 cables) |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11741464
|
Memmert™
VO29B00741 |
Analizador modelo 200 | Aluminio |
600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11751464
|
Memmert™
VO49B00743 |
Analizador modelo 400 | Aluminio |
692.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11991449
|
Memmert™
VO29B00733 |
Analizador modelo 200 | Acero inoxidable |
600.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11323692
|
Memmert™
VO101B00744 |
Analizador modelo 500 | Aluminio |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11901459
|
Memmert™
VO49B00734 |
Analizador modelo 400 | Acero inoxidable |
692.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 23-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11911459
|
Memmert™
VO101B00735 |
Analizador modelo 500 | Acero inoxidable |
810.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Certificado de calibración | |
Estante | |
Protección individual contra sobretemperatura para cada estante MLOP (Multi-Nivel-Sobrecalentamiento-Control) | |
Detección de temperatura local (Pt100, circuito de 4 cables) |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Memmert™ Estante térmico para estufa de vacío