Learn More
Ohaus™ Básculas de sobremesa compactas Valor™ 4000
Báscula para alimentos de uso comercial que mejora la seguridad, eficacia y productividad, incluso en entornos agresivos.
Marca:  Ohaus™ 30072313
395.31 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15456121
  • 564.00€ / 1 unidad
Explore más ofertas especiales
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Por lo general, 50 horas de uso continuo con carga completa de 12 horas
Plataforma y carcasa superior de acero inoxidable, carcasa inferior ABS
Pantalla dual de LED roja
0,001 kg
IP68
≤0,5 s
3,9 kg
Plomo y ácido recargable
6 kg
190 x 242 mm
V41XWE6T
IR
De -10 °C a +40 °C
Adaptador universal de CA de 12 V CC y 0,84 A (100/220 V CA y 50/60 Hz)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Ohaus™ Básculas de sobremesa compactas Valor™ 4000 > Modelo: V41XWE6T; capacidad: 6 kg; legibilidad: 0,001kg; parte superior/plataforma de acero inoxidable, carcasa de ABS