Learn More
Óxido de vanadio(V), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
41.51€ - 464.31€
CAS 1314-62-1
Fórmula molecular O5V2
Peso molecular (g/mol) 181.88
Número MDL MFCD00011457
Clave InChI GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
PubChem CID 14814
ChEBI CHEBI:30045
SMILES O=[V](=O)O[V](=O)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10033623
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
207991000
100 g Frasco de plástico
41.51€
100 g
10194640
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
207995000
500 g Frasco de plástico
135.68€
500 g
10594464
Ver documentos
Thermo Scientific Acros
207990025
2.5 kg Frasco de plástico
464.31€
2.50 Kg
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
1314-62-1
181.88
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
14814
O=[V](=O)O[V](=O)=O
O5V2
MFCD00011457
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
CHEBI:30045
Especificaciones
1750.0°C
690.0°C
1314-62-1
Polvo, cristales o trozos
O5V2
MFCD00011457
vanadium v oxide, vanadium pentoxide, divanadium pentaoxide, divanadium pentoxide, vanadic anhydride, vanadin v oxide, vanadium oxide v2o5, vanadium pentaoxide, vanadic acid anhydride
GNTDGMZSJNCJKK-UHFFFAOYSA-N
dioxovanadioxi(dioxo)vanadio
14814
181.88
3.35
Vanadium(V) oxide
98+%
Azul
98% min
V2O5
15, 10107
Solubility in water: 8g/L. Other solubilities: soluble in acids and alkalies,insoluble in alcohol
O=[V](=O)O[V](=O)=O
181.88
CHEBI:30045
≥98%
3.3500g/mL
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Susceptible de dañar al feto.
Susceptible de provocar defectos genéticos.
Nocivo en caso de ingestión.
Nocivo en caso de inhalación.
Puede irritar las vías respiratorias.
Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas
Declaración de GHS P
Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
EN CASO DE INHALACIÓN:Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
No respirar polvo, humo, gas, niebla, vapores, aerosoles.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 215-239-8
missing translation for 'rtecsNumber' : YW2450000.
missing translation for 'tsca' : TSCA