Learn More
Thermo Scientific™ Detectores de matriz de diodo y detectores de longitud de onda múltiple Vanquish™
Experimente un intervalo dinámico ultra amplio cuando utilice detectores de matriz de diodo y detectores de longitud de onda múltiple Thermo Scientific™ Vanquish™.
25240.00€
Código de producto | Marca | Tipo | Intervalo de longitud de onda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Intervalo de longitud de onda | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17545456
|
Thermo Scientific™
VCD11A01/CPQ00649582 |
Detector de matriz de diodo | 190-800 nm | N/A | |||||
Descripción
Obtenga el mejor rendimiento, fiabilidad y flexibilidad en la detección de HPLC y UHPLC con los detectores de matriz de diodo (DAD) y los detectores de longitud de onda múltiple (MWD) Thermo Scientific™ Vanquish™. Estos detectores ofrecen niveles de linealidad excelentes y rendimiento de ruido optimizado y cuentan con un intervalo dinámico ultra amplio para permitir la detección de compuestos principales de alta concentración junto a impurezas a nivel de trazas.
Además, el DAD HL Vanquish utiliza la tecnología Thermo Scientific™ Lightpipe™ para lograr el mejor rendimiento de señal-ruido mediante una combinación de nivel de ruido bajo, una trayectoria de luz muy larga y una dispersión mínima.
El DAD Vanquish ofrece- linealidad líder del sector con hasta 2,7 AU
- La reducción del índice de refracción interferente y de los efectos térmicos supone una menor desviación con respecto al valor inicial y una integración de pico más fiable.
- La adquisición de datos a velocidades de hasta 250 Hz utilizando hasta 10 canales de absorción y un campo espectral ofrece el mejor apoyo para las separaciones ultrarrápidas.
- Detector fácil de utilizar con interacción intuitiva para el usuario, práctico seguimiento del uso de la lámpara y la célula de flujo, y validación de la longitud de onda integrada mediante el filtro de óxido de holmio.
Especificaciones
Haz único |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.